Fortfahren mit
SMB00153
Asperulosidsäure
≥90% (LC/MS-ELSD)
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 303,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.38
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 303,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1=C[C@H](O)[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C18H24O12/c1-6(20)27-4-7-2-9(21)12-8(16(25)26)5-28-17(11(7)12)30-18-15(24)14(23)13(22)10(3-19)29-18/h2,5,9-15,17-19,21-24H,3-4H2,1H3,(H,25,26)/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17-,18-/m0/s1
InChI key
DGDWCRWJRNMRKX-DILZHRMZSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00197SMB00141SMB00222
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asperulosidsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)