Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CC(=C[C@H]1OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-1-8(2-11(23)16(10)26)20(31)33-14-5-7(19(29)30)6-15(18(14)28)34-21(32)9-3-12(24)17(27)13(25)4-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
GASRJYBPBZZTBO-IIDMSEBBSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?