Fortfahren mit
SHH0002
Novec 7100 Engineered Fluid
≥99.5% purity, liquid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Methoxy-Nonafluorobutan; HFE-7100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3OF9
Molekulargewicht:
250.06
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Novec 7100 Engineered Fluid, ≥99.5%
assay
≥99.5%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
titration: suitable
color
colorless to yellow
mp
-135 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(C(F)(F)C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F.FC(C(F)(F)OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
InChI key
SXYHZEQKWNODPB-UHFFFAOYSA-N
General description
Novec 7100 Flüssigkeit besteht aus zwei untrennbaren Isomeren mit weitgehend identischen Eigenschaften. Dabei handelt es sich um (CF3)2CFCF2OCH3 (CAS-Nr. 163702-08-7) und CF3CF2CF2CF2OCH3 (CAS-Nr. 163702-07-6).
Novec 7100 Engineered Fluid ist ein proprietäres Methoxy-Nonafluorbutan von 3M. Dieser Hydrofluorether ist eine klare, farblose und geruchsarme Flüssigkeit, die entwickelt wurde, um ozonabbauende Substanzen und Verbindungen mit hohem Treibhauspotenzial in vielen Anwendungen zu ersetzen. Es schädigt nicht die Ozonschicht. Dank des hohen Siedepunkts und der geringen Oberflächenspannung ist es ideal geeignet für die Anwendung in der Dampfentfettung – in unverdünnter Form, als azeotrope Komponente oder als Zusatzlösungsmittel für die Teilereinigung. Außerdem ist es chemisch und thermisch stabil, nicht entflammbar und gering toxisch und somit geeignet für viele weitere Anwendungen als Industrie- und Speziallösungsmittel.
Application
  • Nicht entflammbar
  • Nicht leitfähig
  • Kompatibel mit Kunststoffen
  • Geringe Toxizität
  • Geringes Treibhauspotenzial
  • Keine Schädigung der Ozonschicht
  • Von VOC-Regulierungen befreites Lösungsmittel (US EPA)
  • Eindringen in enge Räume dank geringer Oberflächenspannung für verbesserte Reinigungsleistung
  • Reinigungs- und Spülmittel
- Hochleistungsreinigung (Zusatzlösungsmittel): Schweröle, Schmierstoffe, Flussmittel
- Reinigung mittelschwerer Verschmutzungen (Azeotrop): Öle, Schmierstoffe, Wachse
- Leichtreinigung (pur): Partikel, Fluorolube-Produkte, Leichtöle, Fluorpolymere
  • Schmiermittelträger: Fluorkohlenstoffe, Kohlenwasserstoffe und Silikone
  • Trocknungsmittel für das fleckenfreie Trocknen von Wasser (mit zugesetzten Tensiden)
  • Speziallösemittel, Dispersionsmedien, Reaktionsmedien
  • Kontaktreiniger-Spray
  • Ersatz für CFC, HCFC, HFC und PFC
  • Dielektrische Testmedien
  • Wärmetransfer
  • Konservierung biologischer Proben
  • Kryokonservierungslösung
Packaging
Verpackt und vertrieben durch Sigma-Aldrich
Legal Information
3M is a trademark of 3M Company
Novec is a trademark of 3M Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STBMRFA12DPSTBMRFA12STBMRFA64
description
≥99.5%
description
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
description
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
description
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
colorless to yellow
color
-
color
-
color
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥99.5%
assay
-
assay
-
assay
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. hi. i have purchased your product novec 7100 engineered fluid batch mkcz0704. But I did not find the CAS No. in the SDS. could you please enlighten me regarding this issue?
    1 answer
    1. This product is a proprietary hydrofluoroether fluid supplied as primarily a mixture of two inseparable isomers with essentially identical properties. A single CAS number does not apply to items that are a mixture, although the CAS numbers of individual components may be listed in section 3 of the SDS. As reported in the Description section above, the CAS numbers of the key components of this material are 163702-08-7 for 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 163702-07-6 for methoxy-nonafluorobutane.