Merck
SEP050
Millipore
Seppro® Supermix
LC2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Bettvolumen
2 mL
Säule D × L
6.4 mm × 63 mm
Kapazität
loading(Flow Through volume from IgY 14 LC5 (SEP030))
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Immunaffinitäts-Fraktionierung von hoch abundanten Proteinen (HAP) hat sich als eine der wirkungsvollsten Methoden zur Überwindung des breiten dynamischen Bereichs der Proteinkonzentration und zur Ermöglichung des Nachweises von niedrig abundanten Proteinen (LAP) erwiesen. Polyklonale IgY (Eigelb-Immunglobulin)-Antikörper von Vögeln besitzen einzigartige und vorteilhafte Eigenschaften, welche die hochspezifische Fraktionierung einer komplexen Proteinmischung ermöglichen. Die IgY12-Säule kann 12 HAP wirkungsvoll aus Plasma entfernen. Die nächste Stufe von abundanten Proteinen, Proteine mäßiger Abundanz (MAP), erschwert den Zugriff auf LAP, wo sich die meisten biologisch interessanten und klinisch wichtigen Biomarker befinden. Daher stellt die Isolierung von MAP eine neue Herausforderung für den wirkungsvollen und genauen Nachweis und die Analyse von LAP dar.
Um sich dieser Herausforderung zu stellen, haben wir unsere IgY-Säulensysteme durch Einrichten einer SuperMix-Säule zum Trennen von MAP von LAP weiterentwickelt. Das SuperMix-System wurde durch Immunisierung von Hühnern mit einer Durchflussfraktion der IgY12- oder IgY14-Säule und den Bau der Säule mit affinitätsbereinigten IgY-Antikörpern gegen die Durchflussproteine von IgY12 oder IgY14 entwickelt.
Anwendung
Seppro® Supermix, LC2 (2mL column) is used to separate moderately abundant proteins (MAP) from human serum low abundant proteins (LAP) after specific human serum highly-abundant proteins (HAP) have been removed using Seppro® IgY12 or IgY14 affinity separation.
Sonstige Hinweise
zum Entfernen von Proteinen mäßiger Abundanz aus Humanserum oder -plasma
Lagerung und Haltbarkeit
Store the column at 2-8 °C. After use, equilibrate the column with 1′ Dilution Buffer containing 0.02% sodium azide and store the column at 2-8 °C with the end-caps tightly sealed. Do Not Freeze the column.
Rechtliche Hinweise
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDB
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDB
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDB
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of plasma protein depletion on BNP-32 recovery.
Adam M Hawkridge et al.
Clinical chemistry, 54(5), 933-934 (2008-04-30)
Does plasma protein depletion increase lung liquid conductance?
P Dodek
American journal of respiratory and critical care medicine, 154(4 Pt 1), 1213-1215 (1996-10-01)
Majlinda Kullolli et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 939, 10-16 (2013-10-05)
Human plasma is a commonly used diagnostic fluid in clinical chemistry. In-depth plasma proteomic analysis is performed to search for disease biomarkers, however the large dynamic range of protein abundance in plasma presents a substantial analytical challenge. Removal of abundant