Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Seppro™ stripping buffer is a glycine-based buffer (pH 2.25-2.45) recommended for use with Seppro™ reagents and columns.
Application
Seppro™ Stripping Buffer has been used:
- for IgY14 and SuperMix depletion of human plasma
- immunoglobulin Y (IgY) immunodepletion of top abundant plasma proteins
- to strip the blots for western blotting
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?