Fortfahren mit
SCP0212
PKA Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H74N20O12
Molekulargewicht:
1015.13
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 120,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PKA Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
cAMP-dependent protein kinase (PKA) Substrate (GRTGRRNSI-NH2) is a nine amino acid phosphorylatable substrate of cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-dependent protein kinase.
Application
cAMP-dependent protein kinase (PKA) Substrate has been used as a peptide substrate for Plasmodium cyclic guanosine monophosphate (GMP)-dependent protein kinase in enzymatic assay and inhibition assay. It has also been used as a positive control in the in vitro protein kinase A (PKA) phosphorylation assay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539576A6885203800
description
-
description
-
description
≥98.0% (HPLC), powder
description
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
form
liquid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
composition
Peptide Content, ≥60%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)