Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 194,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30N8O5
Molekulargewicht:
450.49
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
D-Val-Gly-Arg-pNA,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥60% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Gly35]-Amyloid β 25-35 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/154/487/d30c2077-f807-4989-855d-92ec012c4452/640/d30c2077-f807-4989-855d-92ec012c4452.jpg)
![[Leu15,Gly18]-Gastrin2-17](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/384/185/d3095ca6-fe9a-4e1c-b2e9-29ad2bd40c46/640/d3095ca6-fe9a-4e1c-b2e9-29ad2bd40c46.jpg)