Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 250,00 |
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 370,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C95H123N19O31
Molekulargewicht:
2027.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells. Gastrin is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin); gastrin-17 (little gastrin) and gastrin-13 minigastrin.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Leu15,Gly18]-Gastrin2-17](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/384/185/d3095ca6-fe9a-4e1c-b2e9-29ad2bd40c46/640/d3095ca6-fe9a-4e1c-b2e9-29ad2bd40c46.jpg)
![[Gly35]-Amyloid β 25-35 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/154/487/d30c2077-f807-4989-855d-92ec012c4452/640/d30c2077-f807-4989-855d-92ec012c4452.jpg)
![[Glu11]-Amyloid β 1-16](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/398/646/c0d4e4ca-e469-451d-8527-49f512dc0bfb/640/c0d4e4ca-e469-451d-8527-49f512dc0bfb.jpg)