Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 194,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39N7O5
Molekulargewicht:
541.64
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥60% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥65% |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[D-Lys6]-LH-RH](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/327/956/6215aa07-cc81-40f5-97b7-5b2283044678/640/6215aa07-cc81-40f5-97b7-5b2283044678.jpg)
![[D-Phe7]-MSH α](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/293/162/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50/640/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50.jpg)