Fortfahren mit
SCP0093
Caspase Inhibitor
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Ac-LETD-CHO, caspase 8 inhibitor, caspase 9 inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34N4O10
Molekulargewicht:
502.52
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 268,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Caspase inhibitor Ac-LETD-CHO has been used to inhibit caspase-8.
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-al, or Ac-LETD-CHO, is a known caspase inhibitor. Ac-LETD-CHO has been reported to exert inhibitory effects on caspase 8 and on caspase 9.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0095SCP0094627610
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Gene Information
human ... CASP8(841), CASP9(842)
Gene Information
human ... CASP9(842)
Gene Information
human ... CASP10(843), CASP6(839), CASP8(841), CASP9(842)
Gene Information
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)