Fortfahren mit
SCP0064
cAMP Dependent PKI Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 415,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C85H149N31O24
Molekulargewicht:
1989.29
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 415,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor PKI-tide,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥67%
storage condition
protect from light
input
mammalian sample(s)
storage temp.
−20°C
Application
IAAGRTGRRQAIHDILVAA is used as a cAMP-dependent protein kinase inhibitory peptide.
Biochem/physiol Actions
cAMP dependent protein kinase inhibitors are generally designed to target the synthesis and degradation of cAMP (cyclic adenosine monophophaphate), a second messenger.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0062SCP0025SCP0229
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
input
mammalian sample(s)
input
-
input
mammalian sample(s)
input
-
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)