Fortfahren mit
SCP0062
Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H80N14O15
Molekulargewicht:
1045.19
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 106,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2 is a calmodulin-dependent protein kinase substrate used to identify, differentiate, quantitate and characterized CaM-dependent protein kinases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0196SCP0109SCP0227
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥62%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥65%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)