Fortfahren mit
SCP0229
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 278,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H77N16O25
Molekulargewicht:
1410.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 278,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0257SCP0185SCP0225
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥87%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)