Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C61H107N23O16
Molekulargewicht:
1418.65
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Myosin Light Chain Kinase Substrate (smooth muscle),
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥62%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Myosin light chain kinase (MLCK) is involved in modulating the actin-myosin interaction of smooth muscle. In addition to its kinase activity, MLCK also has actin-binding activity, which can assemble actin filaments into bundles. It also has myosin-binding activity, which can generate myosin filaments.
KKRAARATSNVFA-NH2 is used as a myosin light chain kinase (MLCK) substrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?