Fortfahren mit
SCP0054
Endothelin Big 1-38 human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 435,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C189H282N48O56S5
Molekulargewicht:
4282.87
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 435,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin Big (1-38) is the precursor of Endothelin 1. [D-Val22]-Endothelin-1 Big fragment (16-38) is used to inhibit endothelin-converting enzyme activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0055SCP0135SCP0137
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥85%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)