Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 250,00 |
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 370,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C119H180N32O33
Molekulargewicht:
2586.90
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin Big (1-38) is the precursor of Endothelin 1. [D-Val22]-Endothelin-1 Big fragment (16-38) is used to inhibit endothelin-converting enzyme activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥80% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)
![[Gln22]-Amyloid β 1-40 human ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/707/874/59f84b84-17c2-494f-b2ae-4ca860b83976/640/59f84b84-17c2-494f-b2ae-4ca860b83976.jpg)