Fortfahren mit
SCP0137
Endothelin Receptor Antagonist W 7338A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 187,00
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 719,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42N6O7
Molekulargewicht:
598.69
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 187,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin Receptor Antagonist W-7338A isolated from Streptomyces sp. No. 7338 is used as an endothelin receptor antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0136SCP0055SCP0259
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCP0137-1MG04061826693513
SCP0137-5MG04061832781471