Product SCJ4600031, CF™ 594 succinimidyl ester contains a 5 carbon chain spacer between the succinimidyl ester and the CF 594 fluorophore.
Wichtige Dokumente
SCJ4600031
CF™ 594 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Größe auswählen
€ 304,00
Größe auswählen
About This Item
€ 304,00
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~729 g/mol (free acid)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
115000 at 593 nm
Extinktionsverhältnis
A280/593 nm 0.08
Fluoreszenz
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Is there a spacer chain between the succinimidyl ester and the fluorophore of Product SCJ4600031, CF™ 594 succinimidyl ester?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.