SCJ4600007
CF™ 405M aminooxy
suitable for fluorescence
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
ε (Extinktionskoeffizient)
41000 at 408 nm
Extinktionsverhältnis
A280/408 nm 0.13
Fluoreszenz
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 405 nm (Microscopy laser line)
λex 408 nm; λem 450 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)