Fortfahren mit
08741
Atto 594-NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
€ 334,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 599-605 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
003790737601464
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
UV absorption
λ: 599-605 nm Amax
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)