Wichtige Dokumente
36799
7-(Diethylamino)cumarin-3-carbonsäure
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (HPCE)
mp (Schmelzpunkt)
222-224 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.