Wichtige Dokumente
SBR00032
MIT HCl Ready Made Solution
(125-130 mg MIT HCl/mL in water)
Synonym(e):
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one hydrochloride, Methylisothiazolinone hydrochloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
(125-130 mg MIT HCl/mL in water)
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
InChIKey
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and role in apoptotic cell death(2)
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites(3)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)