Merck
SAE0064
Sigma-Aldrich
Angiotensin-konvertierendes Enzym 2, ACE2
Human recombinant, ≥1000000 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
ACE-ähnliche Carboxypeptidase, ACE2, Angiotensin-konvertierendes Enzym Homolog (ACEH), COVID-19-Rezeptor, Coronavirus-Rezeptor, Metallprotease MPROT15
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
200
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥1000000 U/mg
Mol-Gew.
~85.9 kDa by SDS-PAGE
Verunreinigungen
≤1 EU/μg protein Endotoxin
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ACE2(59272)
Allgemeine Beschreibung
Das Gen für Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (ACE-2) ist auf dem menschlichen Chromosom Xp22.2 lokalisiert. Dieses Protein ist das erste bekannte humane Homolog von ACE. ACE2 wurde bei der 5′-Sequenzierung einer cDNA-Bibliothek einer menschlichen Herzkammer bei Herzinsuffizienz identifiziert. Es enthält ein Signalpeptid, ein aktives Zentrum für Metallprotease und eine transmembrane Domäne. ACE-2 ist ein sezerniertes und integrales Membranprotein. Es wird überwiegend auf dem Endothel exprimiert.
Anwendung
Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (ACE2) wird für Inhibitorselektivitätsstudien in ACE-2-Hemmungsassays eingesetzt. Es wurde auch zur Identifizierung von potenten ACE2-blockierenden monoklonalen Antikörpern in einem On-Chip-Assay und in einem Humanes-ACE2-Blockierungsassay unter Verwendung eines Bio-Layer-Interferometrie-Biosensors eingesetzt. Dieser Ansatz dient der rationalen Impfstoffentwicklung und zur Auswahl von robusten Immuntherapeutika gegen die Infektion mit schwerem akutem respiratorischem Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Biochem./physiol. Wirkung
Das Angiotensin-konvertierende Enzym 2 (ACE-2) dient als Carboxydipeptidase. Die zentrale Rolle von ACE-2 ist es, der ACE-Aktivität entgegenzuwirken, indem die Bioverfügbarkeit von Angiotensin(Ang)-II verringert und die Ang(1-7)-Bildung gesteigert wird. ACE-2 ist ein Teil des Renin-Angiotensin-Systems (RAS). Viele Forschende zeigen, dass ACE-2 den Schutz von peripherem Gewebe gewährleistet und wirksam bei der Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit RAS sein könnte. Ein Ungleichgewicht zwischen den ACE-2/Ang(1-7)- und ACE/Ang-II-Achsen ist wichtig für das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen. SARS- und HCoV-NL63-Infektionsviren (Schweres akutes respiratorisches Syndrom; humanes Coronavirus) nutzen das Oberflächenprotein Spike (Glykoprotein), um an den humanen ACE-2-Rezeptor zu binden. Das S-Protein wird während der COVID-19-Infektion in die Untereinheiten S1 und S2 gespaltet. S1 enthält die Rezeptorbindungsdomäne (RBD), die es Coronaviren ermöglicht, an die Peptidasedomäne (PD) von ACE2 zu binden. Dadurch wurde ACE2 ein Forschungsobjekt mit starkem Fokus für die COVID-19-Infektion.
Rekombinantes humanes Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (ACE-2) wird in humanen HEK-293-Zellen als ein C-terminales Flag und Histidin-markiertes Glykoprotein mit einer berechneten Molekülmasse von 85,9 kDa (Aminosäuren Gln18-Ser740 mit einem C-terminalen 10-His-Tag) exprimiert. Das DTT-reduzierte Protein migriert aufgrund von Glykosylierung als ein 90- bis 120-kDa-Polypeptid auf SDS-PAGE. Dieses Protein wird in menschlichen Zellen produziert, ohne Serum. Das Expressionssystem menschlicher Zellen gestattet eine Menschen-ähnliche Glykosylierung und Auffaltung und unterstützt häufig eine stärkere spezifische Aktivität des Proteins.
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge von Enzym definiert, die erforderlich ist, um je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 7,5 1 Picomol des fluorogenen Peptidsubstrats Mca-YVADAPK(Dnp)-OH zu spalten.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus einer 0,22-μm-filtrierten Lösung mit PBS, pH-Wert 7,4.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid isolation and profiling of a diverse panel of human monoclonal antibodies targeting the SARS-CoV-2 spike protein
<BIG>Zost SJ, et al. </BIG>
Nature Medicine (2020)
Fang Li
Journal of virology, 89(4), 1954-1964 (2014-11-28)
Receptor recognition by viruses is the first and essential step of viral infections of host cells. It is an important determinant of viral host range and cross-species infection and a primary target for antiviral intervention. Coronaviruses recognize a variety of
Yao-Ling Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(15), 7160-7184 (2019-07-04)
The emergence and spread of bacterial pathogens acquired metallo-β-lactamase (MBL) and serine-β-lactamase (SBL) medicated β-lactam resistance gives rise to an urgent need for the development of new dual-action MBL/SBL inhibitors. Application of a pharmacophore fusion strategy led to the identification
Potently neutralizing and protective human antibodies against SARS-CoV-2
Zost SJ, et al.
Nature, 1-7 (2020)
Huijing Xia et al.
Current hypertension reports, 12(3), 170-175 (2010-04-29)
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is a new component of the renin-angiotensin system (RAS). Accumulating evidence shows that ACE2 provides protective effects in peripheral tissues and has great potential for the treatment of RAS-related diseases. The role of ACE2 in the