Fortfahren mit
SML2944
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH trifluoroacetate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Mca-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp), TFA salt, Mca-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp)-OH, TFA salt, Mca-YVADAPK(Dnp), TFA salt (Mca = 7-Methoxycoumarin-4-yl; Dnp = 2,4-dinitrophenyl)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H64N10O19 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
1145.13 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film or powder
color
white to dark beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for caspase-1 (ICE cleaves between D & A) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm).
Popular fluorescent substrate for caspase-1 (ICE) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2948SML2891SML1370
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film or powder
form
film or powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to dark beige
color
white to dark beige
color
white to off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)