SAB5702502
Anti-Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Antibody, clone 9T5J10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CK2B, CK2N, CSK2B, G5A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9T5J10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.28 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YQQGDFGYCPRVYCENQPMLPIGLSDIPGEAMVKLYCPKCMDVYTPKSSRHHHTDGAYFGTGFPHMLFMVHPEYRPKRPANQFVPRLYGFKIHPMAYQLQLQAASNFKSPVKTIR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSNK2B(1460)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)