SAB5702455
Anti-Thromboxane synthase Antibody, clone 6B7Z7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BDPLT14, CYP5, CYP5A1, GHOSAL, THAS, TS, TXAS, TXS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6B7Z7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEALGFLKLEVNGPMVTVALSVALLALLKWYSTSAFSRLEKLGLRHPKPSPFIGNLTFFRQGFWESQMELRKLYGPLCGYYLGRRMFIVISEPDMIKQVL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBXAS1(6916)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)