Merck
SAB5701558
Sigma-Aldrich
Anti-Galectin 1/LGALS1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 359,00
€ 359,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 359,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 359,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
2.05 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGALS1(3956)
Allgemeine Beschreibung
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. This gene product may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Galectin 1/LGALS1
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)