The immunogen used to make this monoclonal antibody is the mature CEACAM5 protein. This does not include the N-terminal signal peptide, nor the C-terminal propeptide. The epitope to which the antibody binds has not been mapped.
SAB5701118
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
Größe auswählen
€ 417,00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 417,00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
2.17 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEACAM5(1048)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
I wonder which amino acid sequence was used as an antigen. Thanks,