Merck
SAB5700858
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB3 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ADRB3, BETA3AR
Größe auswählen
100 μL
€ 317,00
€ 317,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 317,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 317,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
4.48 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRB3(155)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the family of beta adrenergic receptors, which mediate catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor is located mainly in the adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ADRB3 (NP_000016.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)