Merck
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
Größe auswählen
100 μL
€ 382,00
€ 382,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 382,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 382,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.44mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)