Merck
SAB5600132
Sigma-Aldrich
Anti-AKT (PH domain) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM316, purified immunoglobulin
Größe auswählen
100 μL
€ 404,00
€ 404,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 404,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 404,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM316, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Spezifität
This antibody reacts to human AKT (PH domain). It may also react to mouse or rat AKT, as predicted by immunogen homology.
Immunogen
A peptide corresponding to the PH domain of human AKT
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)