SAB5500080
Anti-C-ERBB-2/HER-2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP3, tissue culture supernatant
Größe auswählen
€ 393,00
Größe auswählen
About This Item
€ 393,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP3, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, rat, hamster, dog
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)