Merck
SAB5300475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPO antibody produced in mouse
clone 4F11, ascites fluid
Synonym(e):
EP, EPO, MGC138142, MVCD2
Größe auswählen
100 μL
€ 494,00
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F11, monoclonal
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPO(2056)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human EPO expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against EPO
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philippe Desharnais et al.
Drug testing and analysis, 10(11-12), 1698-1707 (2018-10-27)
The presence of erythropoiesis stimulating agents (ESAs) in the urine samples collected from athletes is detected using traditional Western blotting following either size-based separation (SDS/SAR-PAGE) or isoelectric focusing (IEF). Although there is an important testing effort, there is little doubt
Xuedan Nie et al.
Molecular medicine reports, 19(2), 1139-1149 (2018-12-12)
The neurological disorders and neural pathology brought about by chronic alcoholism are difficult to be reversed. Increasing evidence highlights the protective roles of erythropoietin (EPO) in neurodegenerative diseases and injuries of the central nervous system. In the present study, we