Merck
SAB5300089
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAS1 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Synonym(e):
HAS, HAS1
Größe auswählen
100 μL
€ 494,00
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Mol-Gew.
65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HAS1(3036)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human HAS1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HAS1
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hanne Norsgaard et al.
Archives of dermatological research, 306(8), 719-729 (2014-07-17)
The calcipotriol/betamethasone dipropionate fixed-combination gel is widely used for topical treatment of psoriasis vulgaris. It has been hypothesized that calcipotriol counteracts glucocorticoid-induced skin atrophy which is associated with changes in the extracellular matrix (ECM). To elucidate the combined effects of