Merck
SAB5200112
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-AQP4, Anti-Aquaporin 4
Größe auswählen
100 μL
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1254
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1254
Produktbezeichnung
Anti-AQP4 antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 35 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Aqp4(25293)
Allgemeine Beschreibung
Aquaporin 4 (AQP4) is expressed in the nervous system. The gene ID of the protein is 25293.
Spezifität
Detects ~35 kDa. May detect larger glycosylated bands ~50 kDa.
Immunogen
C-terminal peptide
Biochem./physiol. Wirkung
Aquaporin 4 (AQP4) functions as a water channel in the rat brain.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
PBS, pH 7..4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elisa Vizzaccaro et al.
Muscle & nerve, 57(5), 856-858 (2017-12-02)
Aquaporins (AQPs) are a family of transmembrane proteins involved in the maintenance of osmotic gradients. AQP4 is abundant in skeletal muscle, where it seems to be associated with glycolytic metabolism. We investigated the pattern of expression of AQP4 in normal
Teruyuki Ishikura et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 181-181 (2021-08-23)
Intractable neuropathic pain is a common symptom of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). However, the underlying mechanism of NMOSD pain remains to be elucidated. In this study, we focused on ATP, which is one of the damage-associated molecular patterns, and
S Ceccariglia et al.
Neuroscience, 274, 273-288 (2014-06-10)
Trimethyltin chloride (TMT) is a neurotoxicant producing neuronal degeneration and reactive astrogliosis in the mammalian central nervous system, especially the hippocampus. A previous magnetic resonance imaging investigation in TMT-treated rats evidenced dilation of lateral ventricles, also suggesting alterations in blood-brain
Alex J Smith et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 74-74 (2019-05-10)
Redistribution of the water channel aquaporin-4 (AQP4) away from astrocyte endfeet and into parenchymal processes is a striking histological feature in mouse models of Alzheimer's disease (AD) and other neurological conditions with prominent astrogliosis. AQP4 redistribution has been proposed to