Merck
AB3594
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Mercurial-Insensitive Water Channel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
136
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Aquaporin-4-Antikörper, C-Terminus, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP4(361)
General description
38 kDa
Wasser ist ein kritischer Bestandteil aller lebenden Zellen. Interessanterweise zeigen Gewebemembranen eine stark ausgeprägte Permeabilität gegenüber Wasser. Rote Blutkörperchen von Säugern, proximale Nierentubuli und der absteigende Teil der Henle-Schleife sind gegenüber Wasser außerordentlich permeabel. Wasser quert hydrophobe Plasmamembranen entweder durch einfache Diffusion oder durch einen erleichternden Transportmechanismus, der durch spezielle, „Aquaporine“ genannte Proteine vermittelt wird. Aquaporine sind integrale Membranproteine und gehören zu einer größeren Familie intrinsischer Proteine (MIP), die in den Membranen biologischer Zellen Poren bilden. Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts wurden die Gene für mehrere Mitglieder der Aquaporin-Familie geklont, exprimiert und deren Verteilung in vielen Geweben untersucht. Der wasserspezifische Kanal Aquaporin 4 befindet sich in verschiedenen Geweben, unter anderem im Gastrointestinaltrakt, in den Nieren und im Gehirn. Er ist ein Osmorezeptor, der den Wasserhaushalt reguliert und den Wasserfluss innerhalb des zentralen Nervensystems vermittelt. In ZNS-Gewebe wird AQP4 in den Endfüßchen der Astrozyten exprimiert und ist daher ein nützlicher Strukturmarker.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-Fusionsprotein mit den Resten 249–323 von Aquaporin 4 der Ratte (SwissProt-Zugangsnummer P47863).
Application
Dieser Anti-Aquaporin-4-Antikörper, C-Terminus, ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Aquaporin 4 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionen- & Transportkanäle
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde an Hirnschnitten von Ratten verwendet.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Western Blotting:
1:500–1:1.000 mittels ECL an Gehirnmembranen der Ratte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde noch nicht getestet. Es ist zu erwarten, dass der Antikörper aufgrund von Sequenzhomologie auch mit Proteinen von Rind (71/75) und Kaninchen (64/75) reagiert.
Erkennt Aquaporin 4 (AQP4, WCH4, quecksilberunempfindlicher Wasserkanal).
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper, lyophilisiert aus Puffer mit PBS, pH 7,4, mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid. Mit 200 µl sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 120 µg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Mit 100 µl PBS rekonstituieren. Für die Positivkontrolle in Western Blot 20 ng Protein pro Minigel-Bahn verwenden. Für die Negativkontrolle 3 µg aufgereinigtes Peptid mit 1 µg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Routinemäßig mittels Western Blot an Hirnlysaten der Maus bewertet.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge detektierte AQUAPORIN 4 in 10 μg Maushirn-Lysat.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB3594-50UL04053252737442
AB3594-200UL08436037124464