SAB5200097
Anti-CANX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin-CT (Purified), Anti-IP90, Anti-P90
Größe auswählen
€ 420,00
Größe auswählen
About This Item
€ 420,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Speziesreaktivität
bovine, Drosophila (weak), monkey, chicken, guinea pig, human, hamster, Xenopus (weak), dog, quail, rat, mouse, sheep, pig, rabbit
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... CANX(403908)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)