Merck
SAB5200025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCN2 antibody produced in mouse
clone S71-37, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- brain cyclic nucleotide gated channel 2, Anti-BCNG2, Anti-HAC1, Anti-HCN2, S71-37
Größe auswählen
100 μG
€ 420,00
€ 420,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 420,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S71-37, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 95 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Detects ~95 kDa. No cross-reactivity against HCN1
Immunogen
Fusion protein amino acids 761-863 of rat HCN2, Accession Number Q9JKA9
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Job Baffin Kola et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 28(11) (2023-06-10)
Although hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated 2 channels (HCN2) are expressed in multiple cell types in the gut, the role of HCN2 in intestinal motility is poorly understood. HCN2 is down-regulated in intestinal smooth muscle in a rodent model of ileus.