Merck
SAB4700619
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62L antibody produced in mouse
clone IVA94, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SELL
Größe auswählen
100 μG
€ 257,00
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 257,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IVA94, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... SELL(281485)
Allgemeine Beschreibung
The antibody IVA94 reacts with CD62L antigen (bovine). CD62L (L-selectin) is a 74-95 kDa single chain type I glycoprotein expressed on most peripheral blood B lymphocytes, T lymphocytes, monocytes and granulocytes; it is also present on a subset of NK cells and certain hematopoietic malignant cells.
Immunogen
Bovine leukocytes
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2-8 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)