Merck
SAB4700834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLAClass I antibody produced in mouse
clone W6/32
Größe auswählen
100 μG
€ 309,00
€ 309,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 309,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 309,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
W6/32, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
nonhuman primates, bovine, human, cat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-A(3105)
Allgemeine Beschreibung
The antibody W6/32 recognises MHC Class I molecules (MHC Class Ia) that are expressed on the surface of all human nucleated cell types. The antibody W6/32 is a valuable reagent for analysing variations in HLA class I expression in different disease states e.g. liver disease, muscular dystrophy, inflammatory myopathy and other neuromuscular disorders. This antibody W6/32 is also suitable as a positive control for HLA tissue typing and crossmatching.
Immunogen
Membrane of human tonsil cells
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)