SAB4504065
Anti-phospho-Ras-GRF1 (pSer916) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDC25, Anti-CDC25L, Anti-GNRP, Anti-GRF1, Anti-GRF55, Anti-H-GRF55, Anti-PP13187, Anti-ras-GRF1
Größe auswählen
€ 462,00
Größe auswählen
About This Item
€ 462,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 145 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer916)
Angaben zum Gen
mouse ... Rasgrf1(19417)
Immunogen
Immunogen Range: 882-931
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)