Merck
SAB4503878
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC5 (pSer259) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
€ 462,00
€ 462,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 462,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 462,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 121 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer259)
Angaben zum Gen
human ... HDAC5(10014)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HDAC5 around the phosphorylation site of Ser259.
Immunogen Range: 225-274
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paulina Pietruczuk et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 17337-17350 (2019-02-23)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mediates the generation of reactive oxygen species (ROS) and the activation of growth promoting signaling pathways. Histone deacetylases (HDACs) regulate gene transcription by deacetylating lysine residues in histone and nonhistone proteins and a heightened HDAC activation
Paulina Pietruczuk et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 17337-17350 (2019-02-23)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mediates the generation of reactive oxygen species (ROS) and the activation of growth promoting signaling pathways. Histone deacetylases (HDACs) regulate gene transcription by deacetylating lysine residues in histone and nonhistone proteins and a heightened HDAC activation