Merck
SAB4503605
Sigma-Aldrich
Anti-ARRD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1
Größe auswählen
100 μG
€ 347,00
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 347,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARRDC1(92714)
Allgemeine Beschreibung
Anti-ARRD1 Antibody detects endogenous levels of total ARRD1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ARRD1.
Immunogen Range: 167-216
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Bonjour, Est-ce que cet anticorps cible bien l'ARRDC1 svp ? C'est indiqué "Synonyme(s) : ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1" mais je voudrais m'assurer auprès de vous que c'est bien le bon anticorps.
    1 answer
    1. Yes, this antibody targets ARRDC1 in human, mouse, and rat. The ARRD1 and ARRDC1 are synonyms. Please see the link below to review the UniProt profile:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N5I2/entry