Merck
SAB4502573
Sigma-Aldrich
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
C-RAF, C-Raf, CRAF, Protein kinase raf 1, kinase Raf1
Größe auswählen
100 μG
€ 394,00
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Produktbezeichnung
Anti-C-RAF antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 73 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAF1(5894)
Allgemeine Beschreibung
Anti-C-RAF Antibody detects endogenous levels of total C-RAF protein.
Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (RAF1) or C-RAF is an anti-apoptotic protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 3p25.2.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human C-RAF.
Immunogen Range: 271-320
Biochem./physiol. Wirkung
Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (RAF1) or C-RAF is a crucial component of the Raf/mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase (MEK)/extracellular regulated protein kinase (ERK) signaling cascade. It functions as an activator of MEK-1 and -2. The protein is upregulated in many cancers. Mutations in the gene encoding RAF1 have been linked to Noonan syndrome.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neonatal pulmonary arterial hypertension and Noonan syndrome: two fatal cases with a specific RAF1 mutation.
Hopper RK
American Journal of Medical Genetics (2015)
EZH2-mediated epigenetic repression of DNA repair in promoting breast tumor initiating cells
Breast Cancer Research (2011)
Gain-of-function RAF1 mutations cause Noonan and LEOPARD syndromes with hypertrophic cardiomyopathy
Bhaswati Pandit
Nature Genetics (2007)
The lack of Raf-1 kinase feedback regulation enhances antiapoptosis in cancer cells.
Ma SQ
Oncogene (2017)
Overexpression of Raf-1 and ERK1/2 in sacral chordoma and association with tumor recurrence.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology (2015)