Fortfahren mit
MABF31
Anti-Alpha-Defensin-5 (HD5) Antikörper, Klon 8C8
clone 8C8, from mouse
Synonym(e):
defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin, alpha 5, preproprotein, defensin-5, defensin 5, Defensin, alpha 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8C8, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
€ 369,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8C8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DEFA5(1670)
General description
10 kDa berechnet
Humanes Alpha-Defensin-5 (HD5) ist eines von sechs Peptiden, die zur Familie der Alpha-Defensine gehören. Defensine sind kleine Peptide, die an der immunologischen Abwehr von viralen und mikrobiellen Infektionen beteiligt sind, entweder durch direkte Interaktion mit Pathogenen oder in Kombination mit anderen Faktoren des Immunsystems. Es gibt drei Unterfamilien von Defensinen (α, β und θ). α Defensine werden nur bei Säugetieren beobachtet und sind hauptsächlich β-Faltblatt-Strukturen. Alpha-Defensin-5 (HD5) wird hauptsächlich in den Paneth-Zellen im Dünndarm exprimiert und besitzt nachweislich eine Aktivität gegen grampositive und gramnegative Mikroben. Studien haben gezeigt, dass Alpha-Defensin-5 (HD5) ein starker Antagonist gegen die Infektion mit dem humanen Papillomavirus ist. Es kann auch bei Morbus Crohn eine Rolle spielen.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen Alpha-Defensin-5 (HD5) entspricht.
Application
Anti-Alpha-Defensin-5 (HD5) Antikörper, Klon 8C8, weist den Gehalt an Alpha-Defensin-5 (HD5) nach und wurde zur Verwendung in IH und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer vorherigen Charge wurde Alpha-Defensin-5 (HD5) in humanem Dünndarm-Gewebelysat nachgewiesen. Die mit Harnstoff behandelte Methode wird anstelle von SDS-PAGE empfohlen (Shen, B. et al., 2005).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie in normalem humanem Querkolongewebe.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies Alpha-Defensin-5 (HD5) in normalem humanem Querkolongewebe nach.
Kontrolle
Normales humanes Querkolongewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA015775HPA019462MABT201
description
clone 8C8, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone SNAKA51, from mouse, purified by using protein G
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... DEFA5(1670)
Gene Information
human ... DEFA5(1670)
Gene Information
human ... DEFA6(1671)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
8C8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
SNAKA51, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)