Merck
SAB4501385
Sigma-Aldrich
Anti-HEXB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
β-N-acetylhexosaminidase, β-hexosaminidase β, HCC-7, cervical cancer proto-oncogene 7
Größe auswählen
100 μG
€ 394,00
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 63 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEXB(3074)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anti-HEXB Antibody detects endogenous levels of total HEXB protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEXB.
Immunogen Range: 481-530
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evan Woodley et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 12, 47-57 (2018-12-12)
GM2 gangliosidoses are a family of severe neurodegenerative disorders resulting from a deficiency in the β-hexosaminidase A enzyme. These disorders include Tay-Sachs disease and Sandhoff disease, caused by mutations in the HEXA gene and HEXB gene, respectively. The HEXA and