SAB4500227
Anti-Neuropsin (Cleaved-Val33), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
hnp, kallikrein 8, kallikrein 8 (neuropsin/ovasin), kallikrein 8 isoform 1 preproprotein, kallikrein-related peptidase 8
Größe auswählen
€ 347,00
Größe auswählen
About This Item
€ 347,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 24 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Val33)
Angaben zum Gen
human ... KLK8(11202)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 14-63
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)