Fortfahren mit
F2555
Monoklonaler ANTI-FLAG-Antikörper®
clone SIG1-25, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 523,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 636,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SIG1-25, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, WB
Citations:
133
€ 523,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SIG1-25, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton X-100, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein
isotype
IgG
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Epitopmarkierungen bieten ein Verfahren zur Lokalisierung von Genprodukten in einer Vielzahl von Zelltypen, zur Untersuchung der Topologie von Proteinen und Proteinkomplexen, zur Identifizierung von assoziierten Proteinen und zur Charakterisierung von neu identifizierten, in geringer Anzahl vorkommenden oder nur schwach immunogenen Proteinen, wenn keine proteinspezifischen Antikörper verfügbar sind. Die Markierung mit der FLAG® Peptidsequenz kann am N-Terminus, am N-Terminus mit vorausgehendem Methioninrest, am C-Terminus oder an internen Positionen des Zielproteins vorgenommen werden. FLAG kann auch gemeinsam mit anderen Markierungen platziert werden. Die geringe Größe der FLAG-Markierung oder -Sequenz und ihre hohe Hydrophilie verringern oft die Möglichkeit von Störungen der Proteinexpression, proteolytischen Reifung, Antigenität und Funktion. Die N-terminale FLAG® Peptidsequenz enthält eine einzigartige Enterokinase-Spaltstelle, wodurch sie vollständig von den aufgereinigten Fusionsproteinen entfernt werden kann. Forschungsergebnisse weisen die durch Cu2+-Ionen katalysierte Spaltung des C-terminalen FLAG® Peptids von einem Fusionsprotein nach. Ein Sequenzmotiv mit fünf von acht Aminosäureresten, die mit dem FLAG® Peptid identisch sind, kommt in Mg2+-abhängigen Protein-b-Phosphatasen von Ratten und Mäusen sowie in humanen und bovinen Enzymen vor. Dieser ANTI-FLAG® Antikörper vom Kaninchen wird aus dem Hybridom SIG1-25 erzeugt. Das Hybridom wird aus der Fusion von Myelomzellen und Splenozyten von Kaninchen gewonnen, die mit der an KLH konjugierten FLAG® Peptidsequenz immunisiert wurden.
Immunogen
FLAG-Peptidsequenz DYKDDDDK
Application
Monoklonaler Kaninchen-ANTI-FLAG®-Antikörper, verwendet bei folgenden Verfahren:
  • Immunfluoreszenz[1]
  • Western Blot-Analyse
  • Immunzytochemie
  • Indirekter ELISA
Weitere Produktdetails finden Sie in unserem FLAG®-Literatur-Portal.
Biochem/physiol Actions
Dieser monoklonale Antikörper erkennt die FLAG-Sequenz am N-Terminus
Physical form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel bereitgestellt.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3040F3165F4042
biological source
rabbit
biological source
(Bioreactor)
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
SIG1-25, monoclonal
clone
M1, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M5, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton X-100, western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein, indirect ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
technique(s)
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 10 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Will Product No. F2555, Monoclonal ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit - clone SIG1-25, recognize an internal FLAG tag protein?
    1 answer
    1. F2555 will recognize N-terminal and C-terminal FLAG fusion proteins.
      Helpful?
  2. Is Product F2555 a monoclonal or polyclonal FLAG® antibody?
    1 answer
    1. F2555 is a monoclonal antibody, raised in rabbits. [Note: Nearly all of the monoclonal antibodies sold by Sigma-Aldrich are raised in mice.]
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Why should I use Product No. F2555, Monoclonal ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit?
    1 answer
    1. The main application for Product F2555 rabbit monoclonal is for immunoblotting after immunoprecipitation with M2, which is a mouse antibody. This enables using a secondary antibody (anti-rabbit) that will not bind the M2 mouse heavy (50 kD) and light chains (25 kD).
      Helpful?
  5. What positive controls can be used for immunoblotting with Product F2555, Monoclonal ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit - clone SIG1-25?
    1 answer
    1. Two of the FLAG-tagged proteins offered by Sigma-Aldrich are the Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein (Product No. P7582) and the Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein (Product No. P7457). Both of these proteins should work with the F2555 rabbit ANTI-FLAG.