Merck
SAB4301068
Sigma-Aldrich
Anti-CAMTA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CANPMR
Größe auswählen
100 μL
€ 354,00
€ 354,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 354,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 354,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001182492.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMTA1(23261)
Spezifität
The antibody detects endogenous levels of total CAMTA1 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human calmodulin binding transcription activator 1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Caleb N Seavey et al.
Genes & development, 35(7-8), 512-527 (2021-03-27)
Epithelioid hemangioendothelioma (EHE) is a genetically homogenous vascular sarcoma that is a paradigm for TAZ dysregulation in cancer. EHE harbors a WWTR1(TAZ)-CAMTA1 gene fusion in >90% of cases, 45% of which have no other genetic alterations. In this study, we