SAB4300628
Anti-phospho-CK2α (pThr360/Ser362) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-CSNK2A1
Größe auswählen
€ 485,00
Größe auswählen
About This Item
€ 485,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~42 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(V-P-Tp-P-Sp-P-L)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr360/pSer362)
Angaben zum Gen
human ... CTNNA1(1495)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)